Learn More
5,6-Dimetil-1,10-fenantrolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15403257 250 mg 250 miligramos
11319819 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15403257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23717.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3002-81-1
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.264
Número MDL MFCD00004983
Clave InChI BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,10-phenanthroline, 5,6-dimethyl, acmc-1afjl, brpqdjpjbcqfsr-uhfffaoysa, 5,6-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline
PubChem CID 76357
Nombre IUPAC 5,6-dimetil-1,10-fenantrolina
SMILES CC1=C2C=CC=NC2=C3C(=C1C)C=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Punto de fusión 266°C to 269°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 160918
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%