Learn More
5,6-Dimetoxiindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474607 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11474607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21126.03
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 14430-23-0 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se aplica como reactante en la síntesis de indolilhidroxioxindoles mediante reacción enantioselectiva de Friedel-Crafts, en la síntesis de trimetoxiindoles de bencilo, para la síntesis de derivados de dionas de etano de benzoilpiperazinil-indolil como inhibidores del VIH-1, para la síntesis de análogos de A4 de combretastatina de 3-aroilindoles 1-aroilindol como agentes antitumorales e inhibidores de la polimerización de la tubulina, y para la preparación de derivados de triptófano a través de la reacción de Grignard. Es un derivado del indol como analgésico antiinflamatorio útil en el tratamiento del dolor y la inflamación. También se utiliza en la síntesis de N-bencil-N-ciclopropil-5,6-dimetoxiindol-3-glioxalamida.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14430-23-0
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00005675
Clave InChI QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84431
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-1H-indol
SMILES COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxyindole
Punto de fusión 154°C to 160°C
Punto de ebullición 198°C (8 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 5683
Sinónimo 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 98%