Learn More
Ácido 5,6-dimetoxiindol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300194 1 g 1 g
11310194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00733.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88210-96-2 | C11H11NO4 | 221.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5,6-dimetoxiindol-2-carboxílico se utiliza como reactivo y como compuesto básico heterocíclico en química sintética. Se usa para preparar un polímero similar a la melanina, poli(5,6-dimetoxiindol-2-ácido carboxílico), que exhibe las propiedades electrocromáticas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88210-96-2
Fórmula molecular C11H11NO4
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00015459
Clave InChI UZHQHNDRVITJPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoyxindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5,6-dimethoxy, 5,6-dica, 5,6-dimethoxyindole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxyindolyl-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5,6-dimethoxy
PubChem CID 139035
Nombre IUPAC ácido 5,6-dimetoxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES COC1=C(OC)C=C2C=C(NC2=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxyindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 202249
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.22
Porcentaje de pureza 98%