Learn More
5,6-dimetoxiindano-1,3-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dimethoxyindane-1,3-dione |
| CAS | 36517-91-6 |
| Fórmula molecular | C11H10O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5,6-Dimethoxy-1H-Indene-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O4/c1-14-10-3-6-7(4-11(10)15-2)9(13)5-8(6)12/h3-4H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)c1oc2c(cccc2C(C)O)c1 |
| Nombre IUPAC | 5,6-dimetoxiindeno-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0579 |