Learn More
5,6-dimetoxiindan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 30462184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462184 4 x 25 mg 100 miligramos
30049690 25 mg 25 miligramos
17962386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462184 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0677.1900254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5,6-dimetoxiindan-1-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Nombres de analitos o componentes 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450, Donepezil Hydrochloride Impurity B, Donepezil Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2,3-dihidroindén-1-ona
Peso molecular (g/mol) 192.21
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192,0786 g/mol