Learn More
5,6-Dimetoxi-2-(4-piridilmetileno)-1-indanona (impureza de donepezilo), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methylene]indan-1-one |
| CAS | 4803-74-1 |
| Fórmula molecular | C17 H15 N O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methylene]indan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3/b13-7- |
| SMILES | COc1cc2C\C(=C\c3ccncc3)\C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | (2Z)-5,6-dimetoxi-2-(piridin-4-ilmetilideno)-3H-inden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1052 |