Learn More
5,6-dimetoxi-2-(4-piridilmetil)-1-indanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one |
| CAS | 4803-57-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H17 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-(4-pyridinylmethyl)-1H-inden-1-one, 5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethyl)-1-indanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-6,9-10,13H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CC(Cc3ccncc3)C(=O)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5,6-dimetoxi-2-(piridin-4-ilmetil)-2,3-dihidroinden-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 283.32 |
| Mostrar más |