Learn More
Clorhidrato de 5,6-dimetoxi-2-[(4-piperidil)metil]indano (impureza de donepezilo), TRC
Código de producto. 30370331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370331 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30370331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4607215MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxy-2-[(4-piperidyl)methyl]indane Hydrochloride(Donepezil Impurity)
CAS 1034439-43-4
Fórmula molecular C17H26ClNO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4-[(2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-2-yl)methyl]piperidine Hydrochloride, Donepezil Desbenzyl Deoxy Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25NO2.ClH/c1-19-16-10-14-8-13(7-12-3-5-18-6-4-12)9-15(14)11-17(16)20-2;/h10-13,18H,3-9H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCNCC3)Cc2cc1OC
Peso molecular (g/mol) 311.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1652