Learn More
5,6-dimetoxi-1-indanona, TRC
Código de producto. 30385101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385101 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30385101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606775G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
CAS 2107-69-9
Fórmula molecular C11 H12 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 1-Indanone, 5,6-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxyinden-1-one, 5,6-Dimethoxy-1-indanone, 5,6-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, NSC 401450
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-13-10-5-7-3-4-9(12)8(7)6-11(10)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CCC(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2,3-dihidroindén-1-ona
Peso molecular (g/mol) 192.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786