Learn More
5,6-Dimetoxi-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407246 5 g 5 g
11417246 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25559.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2107-69-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2107-69-9
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00003790
Clave InChI IHMQOBPGHZFGLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dimethoxy-1-indanone, 5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5,6-dimethoxyindan-1-one, 5,6-dimethoxy-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindanone, unii-f805rzi8go, f805rzi8go, 1-indanone, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindan-1-on
PubChem CID 75018
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2,3-dihidroindén-1-ona
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCC2=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxy-1-indanone
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%