Learn More
5,6-Dihidroyangonin, TRC
Código de producto. 30378241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378241 1 g
30388346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4464601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3328-60-7
Fórmula molecular C15H16O4
Peso molecular (g/mol) 260.29
Sinónimo 5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxy-3-methoxy-7-(p-methoxyphenyl)-2,6-Heptadienoic Acid Δ-Lactone
SMILES O=C1C=C(OC)CC(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydroyangonin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O4/c1-17-12-6-3-11(4-7-12)5-8-13-9-14(18-2)10-15(16)19-13/h3-8,10,13H,9H2,1-2H3/b8-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1049