Learn More
5,6-Dihidroxiindolina Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30383309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383309 100 mg -
30369405 50 mg 50 miligramos
30374353 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679233100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138937-28-7
Fórmula molecular C8H9NO2 . HBr
Peso molecular (g/mol) 232.07
Sinónimo 1H-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro-, hydrobromide (1:1) (ACI), 1H-Indole-5,6-diol, 2,3-dihydro-, hydrobromide (9CI), 5,6-Dihydroxyindoline hydrobromide, 5,6-Dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indolium bromide, 2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol hydrobromide
SMILES Br.Oc1cc2CCNc2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydroxyindoline Hydrobromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2.BrH/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11;/h3-4,9-11H,1-2H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9895