Learn More
5,6-dihidroxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydroxyindole |
| CAS | 3131-52-0 |
| Fórmula molecular | C8H7NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Dopamine Impurity 22 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c10-7-3-5-1-2-9-6(5)4-8(7)11/h1-4,9-11H |
| SMILES | Oc1cc2cc[nH]c2cc1O |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0477 |