Learn More
Ácido 5,6-Dihidroxiindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30005922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005922 10 mg 10 miligramos
30005036 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45282510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4790-08-3
Fórmula molecular C9 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 193.16
Sinónimo 2-Carboxy-5,6-dihydroxyindole, 5,6-Dihydroxy-1H-indole-2-carboxylic Acid, 5,6-Dihydroxy-2-carboxyindole
Nombre IUPAC Ácido 5,6-dihidroxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cc2cc(O)c(O)cc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydroxyindole-2-carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO4/c11-7-2-4-1-6(9(13)14)10-5(4)3-8(7)12/h1-3,10-12H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0375
Porcentaje de pureza >95%