Learn More
5,6-Dihidrouridina, TRC
Código de producto. 30134025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134025 50 mg 50 miligramos
30006113 5 mg 5 miligramos
30005540 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44966850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5627-05-4
Fórmula molecular C9H14N2O6
Peso molecular (g/mol) 246.22
Sinónimo Dihydro-1-β-D-ribofuranosyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Dihydrouridine, 1-β-D-Ribofuranosyl-hydrouracil;
SMILES O=C(NC1=O)CCN1[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydrouridine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4,6-8,12,14-15H,1-3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0852
Porcentaje de pureza >95%