Learn More
5,6-Dihydrouridine, MedChemExpress
Código de producto. 16437467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16437467 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16437467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113047
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydrouridine
CAS 5627-05-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14N2O6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (406.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35.71 mg/mL (145.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2CCC(NC2=O)=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 246.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.22
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism