Learn More
5,6-Dihidrouracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311437 1 g 1 g
11321437 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01918.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 504-07-4 | C4H6N2O2 | 114.10 g/mol
5,6-Dihydrouracil acts as an intermediate in the catabolism of uracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5,6-dihidrouracilo actúa como intermedio en el catabolismo del uracilo.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-07-4
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00006029
Clave InChI OIVLITBTBDPEFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrouracil, 5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxypyrimidine, dihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, dihydrouracile, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro, di-h-uracil, dihydro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, hydrouracil 8ci
PubChem CID 649
ChEBI CHEBI:15901
Nombre IUPAC 1,3-diazinano-2,4-diona
SMILES O=C1CCNC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydrouracil
Punto de fusión 278°C to 280°C
Cantidad 1 g
Beilstein 112496
Información de solubilidad Soluble in Sodium Hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 97%