Learn More
5,6-Dihidroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepina-2,7(1H,4H)-diona, TRC
Código de producto. 30388528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30388528 100 mg
1 options
Código de producto. 30388528 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD449195100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydroimidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,7(1H,4H)-dione
CAS 92260-81-6
Fórmula molecular C11 H10 N2 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N2O2/c14-9-5-2-6-13-10-7(9)3-1-4-8(10)12-11(13)15/h1,3-4H,2,5-6H2,(H,12,15)
SMILES O=C1CCCN2C(=O)Nc3cccc1c23
Peso molecular (g/mol) 202.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0742