Learn More
5,6-Dihidrodihidroxicarbariolo, TRC
Código de producto. 30387504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387504 10 mg
30369132 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44027010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5375-49-5
Fórmula molecular C12 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 235.24
Sinónimo 1,2,5-Naphthalenetriol, 1,2-dihydro-, 5-(methylcarbamate) (9CI), Carbamic acid, methyl-, 1,2-dihydro-1,2-dihydroxy-5-naphthyl ester (7CI), Carbamic acid, methyl-, 5,6-dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl ester (8CI), 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl N-methylcarbamate, 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxy-1-naphthyl methylcarbamate, 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxycarbaryl, 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxynaphthol methylcarbamate, 5,6-Dihydrodihydroxycarbaryl
Nombre IUPAC (5,6-dihidroxi-5,6-dihidronaftalen-1-il) N-metilcarbamato
SMILES CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(O)C=Cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbaryl-5,6-dihydro-5,6-dihydroxy
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO4/c1-13-12(16)17-10-4-2-3-8-7(10)5-6-9(14)11(8)15/h2-6,9,11,14-15H,1H3,(H,13,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.0845