Learn More
5,6-Dihydro Tofacitinib, TRC
Código de producto. 30134367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134367 50 mg 50 miligramos
30010509 25 mg 25 miligramos
30007968 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45024050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1640972-35-5
Fórmula molecular C16H22N6O
Peso molecular (g/mol) 314.39
Sinónimo 5,6-Dihydro CP-690550, 3-((3R,4R)-3-((6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)(methyl)amino)-4-methylpiperidin-1-yl)-3-oxopropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)N(C1)CC[C@@H](C)[C@H]1N(C)C2=C3C(NCC3)=NC=N2
Specifica
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro CP-690550
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h10-11,13H,3-5,7-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1855
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.