Learn More
5,6-Dihidro Timina, TRC
Código de producto. 30134189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134189 1 g 1 g
30133126 5 g 5 g
30008575 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4494401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-04-8
Fórmula molecular C5 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, dihydro-5-methyl-, Hydrouracil, 5-methyl- (6CI,8CI), Dihydro-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Dihydro-5-methyluracil, 5,6-Dihydrothymine, 5-Methyl-5,6-dihydrouracil, 5-Methyldihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Dihydrothymine, NSC 44131
Nombre IUPAC 5-metil-1,3-diazinano-2,4-dión
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydrothymine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0586