Learn More
5,6-Dihidro Timina-d6, TRC
Código de producto. 30377063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377063 2.5 mg
30368794 25 mg
30370710 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4494422.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334473-42-6
Fórmula molecular C5 2H6 H2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 134.17
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-5,6-d2, dihydro-6-d-5-(methyl-d3)- (9CI), 5-Methylhydrouracil-d6, Dihydro-5-(methyl-d3)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-5,6,6-d3, 5,6-Dihydro-5-methyluracil-α,α,α,5,6,6-D6, 5,6-Dihydrothymine-d6, 5-(Methyl-d3)-5,6,6-d3-5,6-dihydrouracil, 5-(Methyl-d3)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione-5,6,6-d3, Dihydrothymine-d6, Dihydrothymine-α,α,α,5,6,6-d6
Nombre IUPAC 5,6,6-trideuterio-5-(trideuteriometil)-1,3-diazinano-2,4-diona
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1([2H])C(=O)NC(=O)NC1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro-5-methyluracil alpha,alpha,alpha,5,6,6-d6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3,2D2,3D
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0962