Learn More
5,6-Dihidro-6-etenil-4-hidroxi-2H-piran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydro-6-ethenyl-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| CAS | 117081-50-2 |
| Fórmula molecular | C7H8O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Ethenyl-5,6-dihydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-3-5(8)4-7(9)10-6/h2,6H,1,3-4H2 |
| SMILES | C=CC1CC(=O)CC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 6-eteniloxano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0473 |