Learn More
5,6-dihidro-5-metiluridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydro-5-methyluridine |
| CAS | 23067-10-9 |
| Fórmula molecular | C10H16N2O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O6/c1-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)18-9/h4-7,9,13-15H,2-3H2,1H3,(H,11,16,17)/t4?,5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC1CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metil-1,3-diazinano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1008 |