Learn More
5,6-Dihidro-5-metiluracilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391467
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11391467 25 g 25 g
11381467 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11391467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01996.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 696-04-8 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
5,6-Dihydro-5-methyluracil, is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5,6-dihidro-5-metiluracilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 696-04-8
Fórmula molecular C5H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00023159
Clave InChI NBAKTGXDIBVZOO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dihydrothymine, 5,6-dihydro-5-methyluracil, 5,6-dihydrothymine, 5-methyl-5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5-methyl, 5-methyl-hydrouracil, 5-methyldihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro-5-methyl, 5,6-dihydro-5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine
PubChem CID 93556
ChEBI CHEBI:27468
Nombre IUPAC 5-methyl-1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro-5-methyluracil
Punto de fusión 263°C to 265°C
Cantidad 25 g
Beilstein 81983
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.