Learn More
5,6-Dihidro-5-metiluracilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
5,6-Dihydro-5-methyluracil, is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5,6-dihidro-5-metiluracilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydro-5-methyluracil |
| Punto de fusión | 263°C to 265°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 81983 |
| Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.