Learn More
5,6-Dihidro-5-metiluracilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381467 5 g 5 g
11391467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01996.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-04-8 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
5,6-Dihydro-5-methyluracil, is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5,6-dihidro-5-metiluracilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-04-8
Fórmula molecular C5H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00023159
Clave InChI NBAKTGXDIBVZOO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dihydrothymine, 5,6-dihydro-5-methyluracil, 5,6-dihydrothymine, 5-methyl-5,6-dihydrouracil, hydrouracil, 5-methyl, 5-methyl-hydrouracil, 5-methyldihydropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, dihydro-5-methyl, 5,6-dihydro-5-methyl-2,4-dioxypyrimidine, 5,6-dihydro-2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine
PubChem CID 93556
ChEBI CHEBI:27468
Nombre IUPAC 5-methyl-1,3-diazinane-2,4-dione
SMILES CC1CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro-5-methyluracil
Punto de fusión 263°C to 265°C
Cantidad 5 g
Beilstein 81983
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza ≥98%