Learn More
Éster metílico del ácido 5,6-dihidro-5,6-dihidroxiretinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydro-5,6-dihydroxyretinoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 75664-64-1 |
| Fórmula molecular | C21H32O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O4/c1-16(9-7-10-17(2)15-18(22)25-6)11-14-21(24)19(3,4)12-8-13-20(21,5)23/h7,9-11,14-15,23-24H,8,12-13H2,1-6H3 |
| SMILES | O=C(OC)C=C(C=CC=C(C=CC1(O)C(O)(C)CCCC1(C)C)C)C |
| Nombre IUPAC | 9-(1,2-dihidroxi-2,6,6-trimetilciclohexil)-3,7-dimetilnona-2,4,6,8-tetraenoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.23 |