Learn More
5,6-Dihidro-4H-Pirrolo[3,4-D]Dihidrocloruro de Tiazol, TRC
Código de producto. 30377364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377364 10 mg -
30371223 50 mg 50 miligramos
30372908 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67959310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1393686-96-8
Fórmula molecular C5H6N2S.2HCl
Peso molecular (g/mol) 199.1
Sinónimo 4H-Pyrrolo[3,4-d]thiazole, 5,6-dihydro-, hydrochloride (1:2) (ACI), 5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]thiazole dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.C1NCc2scnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dihydro-4h-Pyrrolo[3,4-D]Thiazole Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2S.2ClH/c1-4-5(2-6-1)8-3-7-4;;/h3,6H,1-2H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.9785