Learn More
5,6-Dihidro-4-metil-6-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2H-piran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dihydro-4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2H-pyran-2-one |
| CAS | 14393-37-4 |
| Fórmula molecular | C26 H37 F O8 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-3-methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-pentenoic Acid Δ-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H37FO8S/c1-6-22(31)35-26(21(30)14-34-36(5,32)33)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(28)9-10-23(16,3)25(18,27)20(29)13-24(19,26)4/h12,15,18-20,29H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,18-,19-,20-,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-17-(2-metilsulfoniloxiacetil)-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 528.631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 528.219 |