Learn More
Clorhidrato de oxima de 5,6-dihidro-3-(metilamino)-2H-1,4-tiazin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime Hydrochloride |
| CAS | 112233-23-5 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N3 O S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2H-1,4-Thiazin-2-one, 5,6-dihydro-3-(methylamino)-, oxime, hydrochloride (1:1), 2H-1,4-Thiazin-2-one, 5,6-dihydro-3-(methylamino)-, oxime, monohydrochloride (9CI), 3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-one Oxime Hydrochloride, AH 22888A, Ph Eur Ranitidine Impurity G, Ranitidine oxime, hydrochloride salt (AH22888), oxime (AH 22888A) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3OS.ClH/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4;/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H |
| SMILES | Cl.CNC1=NCCSC1=NO |
| Nombre IUPAC | N-[5-(metilamino)-2,3-dihidro-1,4-tiazin-6-ilideno]hidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 195.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.023 |