Learn More
Clorhidrato de 5,6-dietil-2,3-dihidro-1H-inden-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine Hydrochloride |
| CAS | 312753-53-0 |
| Fórmula molecular | C13H19N . HCi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5,6-Diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-ylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N.ClH/c1-3-9-5-11-7-13(14)8-12(11)6-10(9)4-2;/h5-6,13H,3-4,7-8,14H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCc1cc2CC(N)Cc2cc1CC |
| Nombre IUPAC | 5,6-dietil-2,3-dihidro-1H-inden-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 225.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1284 |