Learn More
Ácido 5,6-dicloropiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481469 1 g 1 g
15401479 250 mg 250 miligramos
15491469 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64320.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88912-24-7 | C6H3Cl2NO2 | 191.995 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88912-24-7
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.995
Número MDL MFCD13185546
Clave InChI QOJNAEPFSUYAFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dichloropicolinic acid, 5,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloro, 2,3-dichloro-6-carboxypyridine, 2-pyridinecarboxylicacid, 5,6-dichloro, acmc-209vdz, 2,3-dichloro-6-pyridinecarboxylicacid, 5,6-dichloro-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 13278016
Nombre IUPAC ácido 5,6-dicloropiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 4390497
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido