Learn More
5,6-dicloropurina-1-beta-D-ribofuanosil-H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30385034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385034 1 g
30371577 10 mg
30368930 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385034 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4358201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-85-0
Fórmula molecular C12 H12 Cl2 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 319.14
Sinónimo 5,6-Dichloropurine-1-B-D-Ribofuanosyl-H-Benzimidazole
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-diclorobenzimidazol-1-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichloropurine-1-beta-D-ribofuanosyl-H-benzimidazole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12Cl2N2O4/c13-5-1-7-8(2-6(5)14)16(4-15-7)12-11(19)10(18)9(3-17)20-12/h1-2,4,9-12,17-19H,3H2/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.0174