Learn More
5,6-Dicloropurina-1-(2,3,5-tri-O-acetil-Beta-D-ribofuanosil)-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichloropurine-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuanosyl)-1H-benzimidazole |
| CAS | 443678-71-5 |
| Fórmula molecular | C18H18Cl2N2O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dichloro-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-benzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18Cl2N2O7/c1-8(23)26-6-15-16(27-9(2)24)17(28-10(3)25)18(29-15)22-7-21-13-4-11(19)12(20)5-14(13)22/h4-5,7,15-18H,6H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3cc(Cl)c(Cl)cc23 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-5-(5,6-diclorobencimidazol-1-il)oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 445.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.0491 |