Learn More
5,6-Dichloronicotinic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10270553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g
Código de producto.
10270553 5g
1 options
Código de producto. 10270553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378790050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 6-Dichloronicotinic acid
CAS 41667-95-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Número MDL MFCD00075181
Cantidad 5g
Sinónimo 5,6-dichloronicotinic acid, 5,6-dichloro nicotinic acid, 5,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloronicotinicacid, 2,3-dichloro-5-carboxypyridine, 3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-nicotinic acid, pubchem12968, acmc-209jl4, 5,6 dichloronicotinic acid
Clave InChI RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC 5,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 191.995
PubChem CID 247987
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza ≥97.5%