Learn More
Ácido 5,6-dicloronicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437266 25 g 25 g
11427266 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25586.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41667-95-2
Fórmula molecular C6H3Cl2NO2
Peso molecular (g/mol) 191.995
Número MDL MFCD00075181
Clave InChI RNRLTTNKVLFZJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dichloronicotinic acid, 5,6-dichloro nicotinic acid, 5,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloronicotinicacid, 2,3-dichloro-5-carboxypyridine, 3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-nicotinic acid, pubchem12968, acmc-209jl4, 5,6 dichloronicotinic acid
PubChem CID 247987
Nombre IUPAC Ácido 5,6-dicloropiridina-3-carboxílico
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichloronicotinic acid
Punto de fusión ∼164°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 383740
Formula Weight (peso de la fórmula) 192
Porcentaje de pureza ≥98%