Learn More
5,6-diclorobencimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichlorobenzimidazole |
| CAS | 6478-73-5 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl2 N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dichlorobenzimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | Clc1cc2nc[nH]c2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 5,6-dicloro-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 187.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.9752 |