Learn More
5,6-Diclorobenzimidazol ribósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Inhibits casein kinase II and blocks RNA synthesis. An adenosine analog.5,6-Dichlorobenzimidazole riboside is used as an inhibitor of RNA Polymerase II. It is nucleoside analogue and used in research to study the mechanisms of cellular regulation. Further, it inhibits some protein kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Inhibe la caseína quinasa II y bloquea la síntesis de ARN. Un análogo de adenosina. El 5,6-diclorobenzimidazol ribósido se utiliza como un inhibidor de ARN polimerasa II. Es un análogo nucleósido y se emplea en investigación para estudiar los mecanismos de regulación celular. Además, inhibe algunas quinasas de proteínas.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 75 mm. También es soluble en dimetil sulfóxido, etanol caliente, dimetil formamida, (1:2) dimetil formamida:tampón fosfato salino, agua, metanol y piridina. Ligeramente soluble en tampones acuosos.
Notas
Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Beilstein | 39123 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO to 75mMSoluble in dimethyl sulfoxide,hot ethanol,dimethyl formamide,(1:2) dimethyl formamide:Phosphate buffer saline,water,methanol and pyridine; Slightly soluble in aqueous buffers. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |