Learn More
5,6-dicloroacenafteno, TRC
Código de producto. 30386786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386786 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30386786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43192050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichloroacenaphthene
CAS 4208-97-3
Fórmula molecular C12H8Cl2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-1,2-dihidroacenaftileno
Peso molecular (g/mol) 223.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0003