Learn More
5,6-dicloroacenafteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichloroacenaphthene |
| CAS | 4208-97-3 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,6-Dichloro-1,2-dihydroacenaphthylene, 5,6-Dichloroacenaphthene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2/c13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| SMILES | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)c1c23 |
| Nombre IUPAC | 5,6-dicloro-1,2-dihidroacenaftileno |
| Peso molecular (g/mol) | 223.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0003 |