Learn More
5,6-Dicloro-2-mercaptobencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436847 1 g 1 g
11446847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14309.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19462-98-7 | C7H4Cl2N2S | 219.083 g/mol
It is employed in the synthesis of 2?,3?-dideoxy and 2?,3?-unsaturated ribofuranonucleosides as potential antiviral agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de 2′,3′-dideoxi y ribofuranonucleósidos 2′,3′-insaturados como agentes antivirales potenciales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19462-98-7
Fórmula molecular C7H4Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 219.083
Número MDL MFCD00052398
Clave InChI AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774259
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-1,3-dihidrobencimidazol-2-tiona
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Punto de fusión ∼350°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 98%