Learn More
5,6-Dicloro-1H-benzo[d]imidazol-2-tiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10732463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10732463 1 g 1 g
10659495 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB02521DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
CAS 19462-98-7
Fórmula molecular C7H4Cl2N2S
Peso molecular (g/mol) 219.083
Número MDL MFCD00052398
Clave InChI AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
PubChem CID 2774259
Nombre IUPAC 5,6-dicloro-1,3-dihidrobencimidazol-2-tiona
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.09
Porcentaje de pureza 95%