Learn More
5,6-Dicloro-1,3-benzoxazol-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichloro-1,3-benzoxazol-2-amine |
| CAS | 64037-12-3 |
| Fórmula molecular | C7H4Cl2N2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2N2O/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2H,(H2,10,11) |
| SMILES | Nc1oc2cc(Cl)c(Cl)cc2n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 203.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9701 |