Learn More
Ácido 5,6-dibromonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dibromonicotinic Acid |
| CAS | 29241-64-3 |
| Fórmula molecular | C6 H3 Br2 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cnc(Br)c(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5,6-dibromopiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 280.901 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.853 |