Learn More
Sulfato de 5,6-diaminouracilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926541 10 g Frasco de vidrio 10 GR
11936541 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11926541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437660100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42965-55-9 | C4H8N4O6S | 240.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42965-55-9
Fórmula molecular C4H8N4O6S
Peso molecular (g/mol) 240.19
Número MDL MFCD00135845
Clave InChI IKARJSDZQCSEJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4-diol sulphate, diaminopyrimidine-2,4-diol; sulfuric acid, 4,5-diamino-2,6-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-diaminopyrimidine-2,4 1h,3h-dione sulfate, 5,6-diaminouracil; sulfuric acid, 5?6-diaminouracil sulfate, c4h6n4o2.h2so4, 5,4-dihydroxypyrimidine sulfate, bis 5,6-diaminouracil sulphate
PubChem CID 319643
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 6-Diaminouracil sulfate
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a marrón
Análisis elemental 18.80 to 21.20% C, 21.93 to 24.73% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 5,6-diamino-1H-pirimidina-2,4-diona; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6-Diaminouracil sulfate, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.