Learn More
5,6-diaminoindazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diaminoindazole |
| CAS | 7404-68-4 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-Indazole-5,6-diamine, 1H-Indazole, 5,6-diamino- (8CI), 5,6-Diaminoindazole, NSC 400122 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4/c8-5-1-4-3-10-11-7(4)2-6(5)9/h1-3H,8-9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc2cn[nH]c2cc1N |
| Nombre IUPAC | 1H-indazol-5,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0749 |