Learn More
Diclorhidrato de 5,6-diaminobenzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diaminobenzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 90000-54-7 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cc2nc[nH]c2cc1N |
| Nombre IUPAC | 1H-benzimidazol-5,6-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 221.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0283 |