Learn More
5,6-diamino-4-tiouracilo-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-4-thiouracil-13C2 |
| CAS | 1346601-57-7 |
| Fórmula molecular | C213C2H6N4OS |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4,5-Diamino-6-mercapto-2-hydroxypyrimidine-13C2, 5,6-Diamino-3,4-dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(9)8-3(1)10/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)/i1+1,3+1 |
| SMILES | N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=S |
| Nombre IUPAC | 5,6-diamino-4-sulfanilideno-(4,5-^{13}C_{2})1H-pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0329 |