Learn More
5,6-diamino-4-hidroxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine |
| CAS | 1672-50-0 |
| Fórmula molecular | C4H6N4O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol, NSC 36908 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-3(6)7-1-8-4(2)9/h1H,5H2,(H3,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1ncnc(O)c1N |
| Nombre IUPAC | 5,6-diaminopirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0542 |