Learn More
5,6-diamino-4-hidroxipirimidina-13C,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine-13C,15N |
| CAS | 1246820-56-3 |
| Fórmula molecular | C313CH6N315NO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5,6-Diamino-4(3H)-pyrimidinone-13C,15N, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol-13C,15N, NSC 36908-13C,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O/c5-2-3(6)7-1-8-4(2)9/h1H,5H2,(H3,6,7,8,9)/i3+1,5+1 |
| SMILES | [15NH2]C1=[13C](N)NC=NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 128.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0546 |